Stampa…
Gel di silice 60, irregular 40 - 63 µm per cromatografia flash
Fornitore: VWR Chemicals
84894.290EA 62.5 EUR
84894.290 84894.320 84894.360 84894.460
Gel di silice 60, irregular 40 - 63 µm per cromatografia flash
Gel di silice
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: >1600 °C
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16
Visualizza i codici
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size ( 40 µm) Max. 10 %
Particle size ( 63 µm) Max. 10 %