Stampa…
Standard solfito (in HSO₃-) 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Fornitore: VWR Chemicals
84997.180EA 52 EUR
84997.180 84997.260
Standard solfito (in HSO₃-) 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Standard Standard anionici Standard di solfiti
Certificazioni: Tracciabile a standard NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO Guide 34/ISO17025. Fornito con certificato di analisi.