Stampa…
Standard solfato 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Fornitore: VWR Chemicals
84996.180EA 39 EUR
84996.180 84996.260
Standard solfato 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Standard Standard anionici Standard di solfati
Certificazioni: Tracciabile a standard NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO Guide 34/ISO17025. Fornito con certificato di analisi.