Stampa…
Standard sodio 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Fornitore: VWR Chemicals
84993.180EA 65 EUR
84993.180 84993.260
Standard sodio 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Standard Standard cationici Standard di sodio
Certificazioni: Tracciabile a standard NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO Guide 34/ISO17025. Fornito con certificato di analisi.