Stampa…
Standard nitrato (in N) 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Fornitore: VWR Chemicals
84982.180EA 44.1 EUR
84982.180 84982.260
Standard nitrato (in N) 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Standard Standard anionici Standard di nitrati
Certificazioni: Tracciabile a standard NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO Guide 34/ISO17025. Fornito con certificato di analisi.