Stampa…
Standard magnesio 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Fornitore: VWR Chemicals
84975.180EA 39 EUR
84975.180 84975.260
Standard magnesio 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Standard Standard cationici Standard di magnesio
Certificazioni: Tracciabile a standard NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO Guide 34/ISO17025. Fornito con certificato di analisi.