Stampa…
Standard ammonio 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Fornitore: VWR Chemicals
84952.180EA 39 EUR
84952.180 84952.260
Standard ammonio 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Standard Standard cationici Standard di ammonio
Certificazioni: Tracciabile a standard NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO Guide 34/ISO17025. Fornito con certificato di analisi.