Stampa…
USB multi-use registratori di temperatura, testo 184, T3 e T4
Fornitore: TESTO
0572.1843 0572.1844
620-2312EA 129 EUR
620-2312 620-2315
USB multi-use registratori di temperatura, testo 184, T3 e T4
Registratori
Questi registratori di temperatura All-in-one sono progettati per il monitoraggio della temperatura durante e la catena del freddo. Nell'industria alimentare e farmaceutica, i requisiti di refrigerazione e un monitoraggio accurato degli stessi sono importanti per il controllo della qualità.
  • Chiara indicazione di allarmi e avvisi
  • Funzionamento intuitivo e configurazione rapida
  • Indicazione chiara dei valori e report in formato PDF
Ideal for monitoring the transport of sensitive products, such as pharmaceuticals, food or electronic items, both safely andMore Product Information