Stampa…
Tavoli per camere bianche, BLAUTOUCH
Fornitore: LABORIAL
AZ1AAABABE00AB AZ1AAABABEA0AA AZ1AAABABEA0AB AZ1AAABABE00AA BZ1AAAEABE00BC BZ1AAAEABEA0BC
132-1087EA 0 EUR
132-1087 132-0983 132-1088 132-0982 132-1089 132-1090
Tavoli per camere bianche, BLAUTOUCH
Arredi Tavoli
Innovativo piano di lavoro interattivo per laboratori, camera bianca e ambito sanitario. Design per uso sanitario basato sulle linee guida GMP connsistente in una superficie continua di vetro temprato su un laminato in resine fenoliche nel quale è incorporato un piano di lavoro interattivo, il tutto supportato da una struttura metallica. Il vetro funge da normale piano di lavoro risolvendo i problemi legati alla sanificazione e alla contaminazione tipicamente associati all'uso di tablet, notebook, PC, tastiere e mouse nelle camere bianche e in altri ambienti controllati. Consente di accedere ai software di laboratorio quali notebook elettronici, LIMS, Wikis, software di analisi, Office e altro dal banco di lavoro mantenendo un ambiente asettico. Il piano di lavoro interattivo aiuta a ridurre il traffico in entrata e in uscita di computer portatili in aree critiche in cui l'uso è limitato o proibito.
  • Facili da pulire e decontaminare
  • Per l'uso di guanti
  • Evita contaminazioni biologiche, chimiche e radioattive
  • Elevata resistenza chimica e meccanica
  • Elevati livelli di sicurezza e stabilità strutturale
  • Scanner per codici a barre 2D integrato opzionale per facilitare l'identificazione dei dati dei campioni positivi
  • Dall'ingombro ridotto, offre uno strumento per ottenere un laboratorio ideale "senza carta"
  • Consente ai laboratori il rispetto delle linee guida sulla sicurezza
  • Modulare - si può integrate in arredi modulati Laborial analoghi per camera bianca
Materiale:
Piano in vetro temprato, sopra un secondo strato di resina fenolica
Involucro sigillato per i componenti elettronici in acciaio ST12
Telaio a "C" in acciaio ST37-2
Telaio di collegamento in acciaio laminato a freddo ST12
Rivestimento a polvere con elevata resistenza agli agenti chimici su una base di resine di poliestere epossidiche
Tutti i componenti metallici hanno il rivestimento a polvere
2 piedi di livellamento M10 in acciaio e tappi in polietilene sulla base
Specifiche del piano di lavoro:
Tecnologia a sfioramento: innovativa tecnologia Projected Capacitance
Precisione sfioramento: 1 mm relativa
Latenza sfioramento: 22 ms
Metodo di immissione dati: dito, nudo o con guanto
Gesti sfioramento: gesti tipici di Microsoft Windows 7 e Windows 8 – Tocco e doppio tocco, selezione e trascinamento, pressione e tocco con un altro dito, zoom, rotazione, mantenimento della pressione, scorrimento con il dito
Specifiche del display:
Tecnologia display: LCD a LED
Dimensioni display: 27"
Risoluzione nativa: full-HD 1920×1080
Colori display: 16,7 milioni
Luminosità: 250 cd/m²
Rapporto di contrasto: 5000000:1
Angolo di visuale: 178°/168°
Specifiche del computer incorporato:
CPU: Intel™ core i3 330M a 1.20 GHz o equivalente
RAM: 2GB di RAM DDR3 1066MHz
Disco rigido: 320/500 GB SATA
Wi-Fi: compatibile con WPA/802.11 a/b/g/n - IEEE 802.1x
Sistema operativo: Windows 7 32/64-bit e Windows 8 32/64-bit (opzionale)
Collegamenti I/O: porte protette per 3×USB A e 1× RJ45
Caratteristiche dell'ambiente:
Temperatura d'esercizio: da 0 a +25 °C
Umidità relativa: 20 to 80% (senza condensa)
Certificazioni: Piano di lavoro sviluppato a norma EN 13150
Sviluppato secondo le linee guida GMP "EudraLex Vol 4, Chapter 3: Premises and Equipment"
Acciaio ST37-2 a norma DIN 17100
Acciaio ST12 a norma DIN 1623
Rivestimento a polvere conforme agli standard europei sulle finiture, GBS, Qualicoat Classe 1 e BS6496:1984, BS6497:1984.