Stampa…
Data logger monouso, testo 184 T1 e testo 184 T2
Fornitore: TESTO
0572.1841 0572.1842
620-2306EA 53 EUR
620-2306 620-2309
Data logger monouso, testo 184 T1 e testo 184 T2
Registratori
Questi data logger sono progettati per un monitoraggio accurato, della catena del freddo. Vengono collocati nei contenitori per trasporto e nelle camere di carico per monitorare le temperature di merci sensibili.
  • Indicazione chiara: allarme LED rosso/verde
  • Uso facile e intuitivo, configurazione rapida
  • Indicazione chiara dei valori e report in formato PDF
  • Integrazione sicura con l'IT senza installazione
  • È sufficiente collegare il registratore a un PC per produrre un report in formato PDF
In order to work more efficiently, with the dataloggers all theMore Product Information