Stampa…
Pompa per solvente Mini per bottiglie
Fornitore: BURKLE
5603-4000 9990-9139
223-0104EA 781 EUR
223-0104 223-0108
Pompa per solvente Mini per bottiglie
Pompe Pompe a tamburo
La pompa per solvente Mini è una pompa a mano di alta qualità per contenitori di piccole dimensioni, quali bottiglie, taniche e serbatoi. Per riempimento e dosaggio affidabili di solventi e liquidi infiammabili.
  • Tutte le parti della pompa a contatto con il terreno sono realizzate in PTFE e acciaio inossidabile (1.4301, 1.4404) di alta qualità e inerti, caratterizzati da un'eccellente resistenza agli agenti chimici
  • La pompa per solvente Mini è quindi particolarmente adatta per l'uso con liquidi ad elevata purezza e sostanze altamente infiammabili quali