Stampa…
Guanti per isolatore, AlphaTec® Latex
Fornitore: Ansell
55-107/10 55-104/10 55-109/10 55-100/10 55-100/8 55-100/9 55-101/10 55-101/8 55-101/9 55-105/10 55-110/10
112-3447EA 201 EUR
112-3447 112-3441 112-3451 112-3431 112-3432 112-3433 112-3434 112-3435 112-3436 112-3443 112-3452
Guanti per isolatore, AlphaTec® Latex
Guanti
These ambidextrous gauntlets are made ​​of natural rubber latex without an inner lining. They provide protection against chemical and mechanical hazards as well as against biohazards. For use with most available cleanroom glove boxes.
  • Estremamente resistenti alla maggior parte di acidi, alcali, alcol, aldeidi e chetoni
  • Buona resistenza allo strappo
  • Bordino per una maggiore indossabilità
  • A tenuta ermetica
Ideali per ricerca chimica e medica, elettronica, farmaceutica, sabbiatura e pulizia a vapore.
Colour: Natural
EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Thickness 0,51 mm: EN 388 (3010)
Thickness 0,76 mm: EN 388 (3121)
Certificazioni: EN ISO 374-1 Type A (KLNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65
Spessore 0,51 mm: EN 388:2016 (2020X)
Spessore 0,76 mm: EN 388:2016 (2121A)