Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Fornitore: Avantor
7087-06EA 326 EUR
7087-06 7087-02 7087-26 7087-03
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due vetri porosi in PE da 20 µm.
  • A base di silice
  • Estrazione di composti da volumi di soluzione campione che vanno da poche centinaia di µl fino a 1 litro
  • Lavorazione sotto vuoto, pressione positiva o centrifugazione
Applicazioni generali: per analiti anionici, non polari a mediamente polari.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità fase inversa.
Confezione: Alcune colonne sono disponibili in un fusto di fibra rivestito di pellicola noto come Jumbo Pack. Le colonne sono confezionate alla rinfusa nella pellicola per eliminare l'inconveniente di aprire i sacchetti individuali.