Gel di silice per la cromatografia preparativa, a bassa pressione, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect flow rates and separation performance.
- L'alta superficie migliora la produttività
- La distribuzione della dimensione dei pori stretti rende più nitidi i picchi e migliora la risoluzione