Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Fornitore: Avantor
7086-03EA 202 EUR
7086-03 7086-01 7086-06 7086-02 7086-23 7086-26 7337-08 7086-08 7337-07 7086-07
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • A base di silice
  • Estrazione di composti da volumi di soluzione campione che vanno da poche centinaia di µl fino a 1 litro
  • Lavorazione sotto vuoto, pressione positiva o centrifugazione
Applicazioni generali: analiti polari dai solventi non polari, quali idrocarburi, esteri debolmente polari ed eteri.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità assorbente.
Confezione: Alcune colonne sonoMore Product Information