Stampa…
Misuratori multiparametro, portatili, serie U-50
Fornitore: HORIBA
3200164509 3200164510 3200323680 3200323681 3200323683 3200323686 3200323687 3200164502 3200156563 3200158178 3200164499 3200164501 3200164503 3200164504 3200164505 3200164506 3200164507 3200164508 3200323688 3200164500
665-0336EA 3230 EUR
665-0336 665-0337 665-0338 665-0339 665-0340 665-0341 665-0342 665-0329 665-0393 665-0325 665-0326 665-0328 665-0330 665-0331 665-0332 665-0333 665-0334 665-0335 665-0343 665-0327
Misuratori multiparametro, portatili, serie U-50
Electrochemistry Meters pHmetri
Misuratori impermeabili per misurazione e visualizzazione contemporanea fino a 11 parametri con una sola sonda. Grazie al design robusto e ai sensori sostituibili sul campo, rappresentano la soluzione ideale per usi esterni, ad esempio per l'analisi di acque superficiali o sotterranee. Il formato compatto e il cinturino da polso ne consentono l'utilizzo con una sola mano.
  • Display LCD semplice da leggere con retroilluminazione e icone su schermo per alimentazione a batteria, GPS, USB e connettività dell'unità sonda
  • Copertura resistente agli urti progettata per trattamenti sul campo; facile da pulire
  • Collegamento rapido: i cavi possono essere facilmente collegati e scollegati
  • Possibilità di memorizzare e trasferire a un PC 10000 set di dati tramite la porta USB (cavo USB non incluso)
  • Funzioni di calibrazione automatica, Auto-hold, diagnostica
  • I modelli GPS semplificano i rilevamenti ambientali in oceani, laghi e fiumi
U-53: modello con sensore di torbidità ad alta precisione e sostituibile sul campo con tergisensore. Il sensore è conforme a US EPA metodo 180.1.
U-54: il sensore di torbidità di questo modello è conforme a EN ISO 7027.
Informazioni per l'ordine: il misuratore viene fornito con unità sonda con cavo di 2, 10 o 30 m, sensore per pH 7112, sensore ORP 7313, elettrodo di riferimento 7210, sensore per OD 7543, sensore di torbidità (7800 per U-52; 7801 per U-53; 7802 per U-54), soluzione standard pH 4 (500 ml), soluzione interna di riferimento pH (50 ml), kit soluzione interna per sensore OD, kit di pezzi di ricambio per membrana OD, chiave per sensore OD, spazzola di pulizia, recipiente di calibrazione, zaino, cinghia, 4 batterie alcaline, grasso siliconico e manuale d'istruzioni. Cavo USB (e software) da ordinare separatamente.
Attenzione: U-54 e U-54G (cavo di 2 m) non sono in grado di misurare la profondità dell'acqua.