Stampa…
Occhiali protettivi, uvex astrospec 2.0
Fornitore: UVEX
9164.387 9164.065 9164.275 9164.187 9164.285
111-1667EA 31 EUR
111-1667 111-1641 111-1642 UVEX9164.187 111-2401
Occhiali protettivi, uvex astrospec 2.0
Occhiali
Occhiali dal design moderno e rinnovato rispetto al modello classico, con lente in policarbonato ad ampio campo con protezioni laterali integrate e stanghette avvolgenti.
  • Gli inserti morbidi per le orecchie garantiscono la massima aderenza senza punti di pressione, anche in caso di utilizzo prolungato
  • Massimo comfort dell'utilizzatore indipendentemente dalla forma del viso grazie alle stanghette flessibili 2K e all'inclinazione
  • Ventilazione con tenuta a labirinto per migliorare le condizioni termiche dell'area intorno agli occhi e offrire un maggiore