Stampa…
VWR® shiroGEL vertical 20, Sistemi per elettroforesi verticale
Fornitore: VWR Collection
700-0353EA 2170 EUR
700-0353 700-0354
VWR® shiroGEL vertical 20, Sistemi per elettroforesi verticale
Sistemi per elettroforesi Sistemi verticali per elettroforesi su gel
L'unità shiroGEL vertical 20 offre versatilità applicativa e si distingue per la semplicità di configurazione e colata di gel, che richiede appena quattro viti per il fissaggio di massimo quattro gel da 20×20 cm. La tecnologia di fissaggio in verticale con vite consente una distribuzione uniforme della pressione su tutta l'altezza del gel, e non solo al suo centro, per impedire la compressione del gel e il rigonfiamento della piastra, mantenendo al contempo una tenuta a prova di perdita durante la colata. Una camera incorporata per campione, all'interno dell'inserto, PAGE, consente di eseguire le operazioni di configurazione senza necessitare di una camera superiore per il tampone. I sistemi sono ideali per elettroforesi di acidi nulceici 1D e 2D SDS-PAGE, nativa, preparativa, in gradiente e ad alta risoluzione.
  • Sistema per gel verticale, formato grande
  • Elettroblotting ed elettroforesi su gel possibile nella stessa camera di migrazione universale
  • Sistema ad assemblaggio rapido per la massima semplicità di utilizzo
  • Sistema completo per la colata e la corsa di gel contemporanee, per una maggiore efficienza
  • Inserto PAGE a doppio uso per eliminare il trasferimento delle piastre di vetro tra componenti distinti di colata e di corsa del gel
  • Piastre di vetro con spaziatori fissi per garantire la formazione corretta del pozzetto e un allineamento preciso per colate senza perdite ed eliminare la necessità di allineare manualmente gli spaziatori
  • Il design della base di colata garantisce colate senza perdite anche se le piastre di vetro sono disallineate
Informazioni per l'ordine: ciascun sistema shiroGEL vertical 20 comprende piastre di vetro, 2 pettini da 24 campioni spessi 1 mm, serpentina di raffreddamento e base di colata. Il sistema per colata doppia shiroGEL vertical 20 comprende inoltre sostegno di colata esterno (senza elettrodi). Inserto per elettroblotting da ordinare separatamente.