Stampa…
Guanti resistenti al taglio, Check & Go Green PU 5
Fornitore: Honeywell Safety
2332545/8 2332545/10 2332545/7 2332545/9 2332545/11
112-4657EA 0 EUR
112-4657 112-4654 112-4656 112-4658 112-4655
Guanti resistenti al taglio, Check & Go Green PU 5
Guanti
Guanti in tessuto in poliammide/fibre in HPPE/elastan e fibre di vetro (all'esterno) con rivestimento in PU verde su palmo. Ideali per la manipolazione di parti taglienti in ambienti oleosi o grassi.
  • La maglia stretta (misura 13) conferisce al guanto un sostegno perfetto, limita la penetrazione dello sporco e offre una buona sensibilità tattile
  • Dorso forato per ottimizzare la traspirazione
  • Il rivestimento in PU su palmo e dita garantisce un'ottima resistenza all'abrasione e protezione da oli
  • Fibra composita completamente protetta dal poliammide per una resistenza al taglio ancora maggiore
  • Codifica a colori in cima alla mano e rivestimento colorato per una maggiore sicurezza, in quanto consente di riconoscere visivamente il livello di protezione da tagli
Le applicazioni tipiche comprendono: settore automobilistico e di produzione, costruzione di aerei, ristorazione, settore energetico o elettrico, industrie del vetro, industrie dei metalli e della carta, settore logistico e della manutenzione.
Gauge: 13
Colour: White/green
EN 388 (4543); Cat. II
Certificazioni: EN 388:2016 (3X43C); Cat. II