Stampa…
VWR® INCU-Line®, Incubatori con agitazione
Fornitore: VWR Collection
444-0732EA 4630 EUR
444-0732 444-0733
VWR® INCU-Line®, Incubatori con agitazione
Agitatori Agitatori con incubazione/Incubatori con agitazione
Incubatori con agitazione a ingombro ridotto. Unità compatte dal design impilabile e con range di temperatura esteso, che rende i modelli ILS 4 e ILS 6 adatti per applicazioni di biologia molecolare e usi generici. L'agitatore orbitale integrato rende lo strumento estremamente versatile. Il sistema di controllo temperatura SmartChek™ (esclusiva di Avantor Collection) garantisce un controllo preciso della temperatura. La convezione meccanica consente di mantenere l'ambiente a una temperatura stabile e offre un recupero rapido dopo l'apertura dello sportello. Un termostato di sicurezza èMore Product Information