Stampa…
Centrifughe, da banco, EBA 280/280 S
Fornitore: Hettich
1102 1101
521-1918EA 3990 EUR
521-1918 521-1916
Centrifughe, da banco, EBA 280/280 S
Centrifughe Centrifughe da banco
Le centrifughe EBA 280 ed EBA 280 S, dalle prestazioni più elevate, sono piccole centrifughe adatte per l'uso nella diagnostica medica, nelle analisi ambientali e nei laboratori di ricerca, ad esempio per la sedimentazione delle cellule e dei lieviti o per la chiarificazione di campioni di acqua e di terreno.
  • Il sistema di sostituzione rapida consente di cambiare i rotori senza attrezzi e con una sola mano, non richiede avvitamento
  • Sistema di controllo con memoria per i programmi
  • Fissaggio e blocco del coperchio; sblocco di emergenza del coperchio
  • Display LCD retroilluminato, impostazione di tempo e velocità tramite tasti freccia
  • Il rotore per decantazione consente il lavaggio delle cellule
Entrambe le centrifughe possono essere utilizzate con vari rotori oscillanti e ad angolo fisso.
Informazioni per l'ordine: Rotori e anche adattatori devono essere ordinati separatamente.