Stampa…
Sistemi per la purificazione dell'acqua, Select Fusion
Fornitore: Purite
L300410 L300430
171-0879EA 0 EUR
171-0879 171-0649
Sistemi per la purificazione dell'acqua, Select Fusion
Il sistema Purite Select Fusion è stato costruito per applicazioni analitiche e di Life Science che richiedono volumi ridotti di acqua ultrapura (tipo I) a 18,2 MΩ/cm da un'alimentazione di rete, generalmente fino a 30 litri al giorno, oltre ad acqua purificata (tipo II) per l'uso generico in laboratorio.
  • Un display LCD a colori ad alto contrasto mostra lo stato del sistema, tra cui qualità dell'acqua, TOC, temperatura e portata
  • Allarmi acustici e visivi per parametri critici
  • È possibile scaricare i dati tramite USB
  • Elevate velocità di produzione fino a 30 litri/ora per l'acqua tipo II e fino a 2 litri/minuto per tipo I in corrispondenza del punto di erogazione ad elevata purezza
  • Il ricircolo automatico mantiene la qualità dell'acqua tipo I
Il sistema offre la rimozione attraverso un dispenser per acqua ultrapura o un rubinetto separato. Quando non è in uso, la qualità dell'acqua viene migliorata grazie al ricircolo automatico.
*** Peso operativo
Informazioni per l'ordine: il sistema Select Fusion può essere montato a parete o da banco e viene fornito con un kit di installazione e set completo di materiali di consumo.