Stampa…
Sensore multiparametrico portatile, 3320
Fornitore: WTW
2FA310 2FA311 2FA312 2EA310 2EA312
665-0319EA 1667 EUR
665-0319 665-0320 665-0321 665-0313 665-0315
Sensore multiparametrico portatile, 3320
Misuratori elettrochimici pHmetri
Multi 3320: questo misuratore avanzato è dotato di due ingressi per la misurazione simultanea di conducibilità e pH, o pH e ossigeno disciolto. È perfetto per misurazioni in acque sotterranee e superficiali, acquacolture e acque reflue.
  • Display LCD retroilluminato per la visualizzazione simultanea di due misurazioni
  • Involucro robusto e impermeabile (IP 67)
  • Memoria con funzione registrazione dati tra 1 s e 60 min
  • Tutte le voci sono conformi alla BPL con ora, data e numero ID selezionabile
  • Interfaccia USB impermeabile che consente un trasferimento rapido e semplice dei dati
pH/Cond 3320: questo misuratore portatile è dotato di due ingressi per la misurazione simultanea di conducibilità e pH o ISE o ORP. È ideale per quasi tutte le applicazioni nella chimica di processo, nella Life Science, nelle applicazioni alimentari e delle bevande e nell'industria farmaceutica (misurazione del pH e della conducibilità secondo gli standard della farmacopea).
This advanced meter features two inputs for the simultaneous measurement of pH and conductivity, or pH and dissolved oxygen. It is perfect for measurements in ground and surface water, aquacultures and waste water.
Informazioni per l'ordine: Gli strumenti singoli sono forniti con manuale, CD-ROM, batterie e cavo USB. I misuratori sono anche disponibili in set che includono sensori e accessori.