Stampa…
VWR® Standard Line, Flaconi, a collo largo, con tappo a vite
Fornitore: LAB3 OWN PRODUCTION
331-0155EA 101 EUR
331-0155 331-0161 331-0165 331-0167
VWR® Standard Line, Flaconi, a collo largo, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
PET, clear.
  • 34 mm neck for all bottles
  • Tamper-evident screw caps
  • Manufactured from food grade PET
For basic sample collecting. Non sterile, lightweight, round or square. All caps are HDPE.
Attenzione: I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.