Stampa…
Bilance alimentari industriali, Valor® 2000
Fornitore: OHAUS
30072346 30072347 30072316 30072318 30072317 30072349 30072315 30072348
611-4392EA 310 EUR
611-4392 611-4393 611-4389 611-4391 611-4390 611-4395 611-4388 611-4394
Bilance alimentari industriali, Valor® 2000
Bilance
Bilance compatte impermeabili ideate per l'industria alimentare. Caratterizzate da un tastierino con due (modelli V22PWE) e quattro (modelli V22XWE) interruttori meccanici, piedini regolabili, livella a bolla e coperchio a molla per proteggere il connettore di alimentazione della bilancia dall'ingresso di umidità, soprattutto durante il lavaggio. Doppio display a LED anteriore e posteriore per consentire l'utilizzo della Valor® 2000 da parte di due operatori contemporaneamente. Scelta di bilancia con corpo in plastica o in acciaio inox, i modelli con corpo in acciaio inox sono dotatiMore Product Information