Stampa…
Bilance industriali, Valor® 4000
Fornitore: OHAUS
30035653 30035654 30035655 30035656 30035663 30035664 30035665 30035666 30072307 30072308 30072309 30072310 30072311 30072312 30072313 30072314
OHAU30035653EA 530 EUR
OHAU30035653 OHAU30035654 OHAU30035655 OHAU30035656 611-3708 611-3709 611-3710 611-3711 611-4380 611-4381 611-4382 611-4383 611-4384 611-4385 611-4386 611-4387
Bilance industriali, Valor® 4000
Bilance
Bilance compatte impermeabili ideate per l'industria alimentare. Caratterizzate da tastiera con quattro interruttori meccanici, piedini regolabili, livella a bolla e coperchio a molla per proteggere il connettore di alimentazione della bilancia dall'ingresso di umidità, soprattutto durante il lavaggio. Doppio display a LED anteriore e posteriore per consentire l'utilizzo della Valor® 4000 da parte di due operatori contemporaneamente.
  • Tempo di stabilizzazione: 0,5 secondi
  • Il design Flow Thru™ protegge le bilance dai danni causati dall'acqua: l'acqua defluisce garantendo che la bilancia rimanga pulita e operativa
  • Il sensore a infrarossi senza contatto sulla parte posteriore della bilancia consente la funzione di tara
  • La tastiera in policarbonato spesso è resistente agli urti e alla foratura
  • Il design facile da pulire e sanitario supporta sistemi con certificazione HACCP
  • Pesata di controllo con LED "semaforo" per guidare l'operatore
  • Maniglia per il trasporto e batteria piombo-acido ricaricabile con un massimo di 50 ore di utilizzo continuativo, per il funzionamento portatile