Stampa…
VWR®, Flaconi per il campionamento dell'acqua, sterili
Fornitore: VWR Collection
331-0256EA 259 EUR
331-0256 331-0268 331-0269 331-0272 331-0275 331-0277 VWRI331-0256.1 VWRI331-0267.1 VWRI331-0268.1 VWRI331-0269.1 VWRI331-0270.1 VWRI331-0271.1 VWRI331-0272.1 VWRI331-0273.1 VWRI331-0274.1 VWRI331-0275.1 VWRI331-0276.1 VWRI331-0277.1
VWR®, Flaconi per il campionamento dell'acqua, sterili
Bottiglie Bottiglie per il campionamento dell'acqua
In PET vergine di grado alimentare con tappi in PP.
  • Tappi in diversi colori per una facile identificazione dei test
  • Strip antimanomissione per garantire l'integrità del campionamento
  • Completa tracciabilità, numero del lotto e numero individuale del flacone su ciascuna etichetta
  • Completamente riciclabili
  • Diametro tappo: 32 mm
Flaconi leggeri e di lunga durata. Tappi progettati per proteggere il collo da eventuali contaminazioni. Scelta di flaconi graduati e non graduati. Flaconi rettangolari per uno stoccaggio più ordinato in spazi limitati.