Stampa…
Colonne HPLC, Hypersil GOLD™ aQ
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
25305-154630 25305-102130 25305-052130 25305-014001 25305-012101 25303-154630 25303-153030 25303-152130 25303-052130 25303-032130 25303-014001 25303-013001 25303-103030 25303-104630 25303-012101 25305-152130 25305-254630 25303-102130 25305-153030 25305-104630 25305-252130 25305-054630 25305-013001 25303-011001 25303-254630
554-4391EA 745.45 EUR
554-4391 554-4681 554-4679 554-4674 554-4672 554-4309 554-4669 554-4668 554-4308 554-4655 554-4653 554-4652 554-4664 554-4666 554-4651 554-4683 554-4310 554-4663 554-4684 554-4389 554-4685 554-4388 554-4673 554-4650 555-7956
Colonne HPLC, Hypersil GOLD™ aQ
Colonne cromatografiche
Le colonne Hypersil GOLD™ aQ C18 con endcapping polare forniscono un meccanismo di interazione controllato per la ritenzione e risoluzione degli analiti polari.
  • Fase C18 con endcapping polare per selettività alternativa
  • Ritenzione e risoluzione di analiti polari
  • Eccellente simmetria del picco
  • Stabilità in fase mobile acquosa al 100%
The additional interaction mechanism often provides selectivity differences over the traditional alkyl chain chemistries, and offers a solution for the separation of polar compounds which exhibit insufficient retention onMore Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Descrizione 10041-420 10041-394 10041-374 10045-548 10045-544 10045-542 10045-516 10045-502 10045-532 10045-536 10041-414 10041-436 10045-530 10041-416 10041-398 10041-430 10041-378 10045-550
Environmentally Preferable
Carico di carbonio 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Range di pH 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9
Area superficiale 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g 220 m²/g