Stampa…
Colonne UHPLC, Hypersil GOLD™ aQ
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
25302-152130 25302-202130 25302-102130 25302-052130 25302-051030 25302-103030 25302-101030 25302-054630
554-4386EA 0 EUR
554-4386 554-4387 554-4384 554-4307 554-4648 554-4385 554-4649 554-4383
Colonne UHPLC, Hypersil GOLD™ aQ
Colonne cromatografiche
Le colonne Hypersil GOLD™ aQ C18 con endcapping polare forniscono un meccanismo di interazione controllato per la ritenzione e risoluzione degli analiti polari.
  • Fase C18 con endcapping polare per selettività alternativa
  • Ritenzione e risoluzione di analiti polari
  • Eccellente simmetria del picco
  • Stabilità in fase mobile acquosa al 100%
The additional interaction mechanism often provides selectivity differences over the traditional alkyl chain chemistries, and offers a solution for the separation of polar compounds which exhibit insufficient retention onMore Product Information