Stampa…
Colonne UHPLC, Hypersil GOLD™ C18
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
25002-202130 25002-152130 25002-103030 25002-102130 25002-054630 25002-053030 25002-052130 25002-051030 25002-032130 25002-031030 25002-101030 25002-022130
554-4286EA 0 EUR
554-4286 554-4285 554-4378 554-4284 554-4283 554-4377 554-4282 554-4642 554-4376 554-4640 554-4471 554-4638
Colonne UHPLC, Hypersil GOLD™ C18
Colonne cromatografiche
Colonne a base di silice ultrapura con endcapping, con eccezionale simmetria del picco e risoluzione per HPLC e LC/MS.
  • Riduzione significativa dello scodamento dei picchi pur mantenendo la selettività C18
  • Risoluzione, efficienza e sensibilità eccellenti
  • Accuratezza e qualità affidabili dei dati analitici