Stampa…
VWR® Q Path® MacroStar II, Cassette in dispenser
Fornitore: VWR Collection
720-2391EA 248 EUR
720-2391 720-2392 720-2393 720-2394 720-2395 720-2396 720-2397 720-2398 720-2399
VWR® Q Path® MacroStar II, Cassette in dispenser
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatte per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistenti a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassette con nastro (rack) per stampanti per cassette Leica e Sakura. Rack da 40 cassette.
  • Apertura larga per la filtrazione di liquidi
  • Con cerniera e coperchio separato
  • Angolo di scrittura di 45°