Stampa…
VWR® Q Path® Microtwin, Cassette, in dispenser
Fornitore: VWR Collection
720-2400EA 284 EUR
720-2400 720-2401 720-2402 720-2403 720-2404 720-2405 720-2406 720-2407 720-2408
VWR® Q Path® Microtwin, Cassette, in dispenser
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassette con coperchio monouso montato, fornite in rack da 40 per stampanti per cassette Leica e Sakura.
  • Non richiede spugne e capsule per biopsia o carta da filtro
  • Area dei pori: 0,3×0,3 mm²
  • Con cerniera
  • Angolo di scrittura di 45°