Stampa…
Cassette, legate con nastro, ActivFlo™ Routine I
Fornitore: LEICA HISTOLOGY
39LC-500-1-L 39LC-500-1 39LC-500-9-L 39LC-500-4 39LC-500-4-L 39LC-500-5 39LC-500-5-L 39LC-500-6 39LC-500-6-L 39LC-500-7 39LC-500-7-L 39LC-500-8 39LC-500-3 39LC-500-9 39LC-500-2-L 39LC-500-8-L 39LC-500-3-L 39LC-500-10 39LC-500-10-L 39LC-500-11 39LC-500-11-L 39LC-500-2
720-2278EA 133 EUR
720-2278 720-2277 720-2470 720-2459 720-2460 720-2461 720-2462 720-2463 720-2464 720-2465 720-2466 720-2467 720-2457 720-2469 720-2456 720-2468 720-2458 720-2451 720-2452 720-2453 720-2454 720-2455
Cassette, legate con nastro, ActivFlo™ Routine I
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Le cassette di processazione ActivFlo Routine I sono dotate di aperture laterali brevettate per favorire al massimo lo scambio di fluidi. Il maggiore scambio di fluidi ha come conseguenza un numero inferiore di tessuti non fissati o sottoprocessati e operazioni di fissaggio/processazione dei campioni di tessuto più rapide. Queste cassette monopezzo sono dotate di coperchi "frangibili" per una facile rimozione. Progettate per un flusso di lavoro ottimizzato con la stampante per cassette Leica IP C, con percentuale di errori di stampa <1%.
  • Con superficie di