Stampa…
Cassette IP Biopsy VI, imballate
Fornitore: LEICA HISTOLOGY
39LC-550-1-L 39LC-550-10-L 39LC-550-11-L 39LC-550-2-L 39LC-550-3-L 39LC-550-4-L 39LC-550-6-L 39LC-550-7-L 39LC-550-8-L 39LC-550-9-L 39LC-550-5-L
720-2280EA 127 EUR
720-2280 720-2472 720-2474 720-2476 720-2478 720-2480 720-2484 720-2486 720-2488 720-2490 720-2482
Cassette IP Biopsy VI, imballate
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Cassette IP Biopsy VI monopezzo con cerniere staccabili per rimuovere agevolmente il coperchio, superficie di scrittura a 45° e una chiusura a scatto sicura. Progettate per un flusso di lavoro ottimizzato con la stampante per cassette Leica IP C, con percentuale di errore di stampa <1%.
  • Disponibili in confezioni con nastro per facilitare il caricamento nella stampante
  • 1000 pz in undici colori