Stampa…
Cassette IP ActivFlo Biopsy I, imballate
Fornitore: LEICA HISTOLOGY
39LC-605-1-L 39LC-605-9-L 39LC-605-7-L 39LC-605-10-L 39LC-605-8-L 39LC-605-11-L 39LC-605-2-L 39LC-605-3-L 39LC-605-4-L 39LC-605-5-L 39LC-605-6-L
720-2362EA 165 EUR
720-2362 720-2650 720-2646 720-2492 720-2648 720-2494 720-2496 720-2498 720-2640 720-2642 720-2644
Cassette IP ActivFlo Biopsy I, imballate
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Le cassette IP ActivFlo Biopsy I sono caratterizzate dal design dei pori "Fluidic Flow" brevettato per garantire il massimo scambio di reagente. Includono un innovativo design a V dei pori da 0,67 mm, che agevola l'ingresso del fluido e spinge l'aria all'esterno. Presentano pareti inclinate che creano un cestello per la gestione di tessuti di piccole dimensioni. Queste cassette monopezzo con coperchi frangibili sono progettate per la stampante per cassette Leica IP C, con percentuale di errore di stampa <1%.
  • Disponibili per caricare in modo semplice la