Stampa…
VWR® Q Path®, Contenitore con tappo per biopsie
Fornitore: VWR Collection
216-1310EA 45 EUR
216-1310 216-1319 216-1317 216-1309 216-1307 216-1315 216-1308 216-1306
VWR® Q Path®, Contenitore con tappo per biopsie
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
Contenitore Q Path® (in PP) con appositi tappi (in PE) per il trasferimento sicuro di biopsie.
  • Diversi colori
  • Elevata impermeabilità
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904