Stampa…
Sodio cloruro per addolcitore d'acqua
Fornitore: SMEG S.P.A.
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
980103 SALE
SMEG980103EA 46.4 EUR
SMEG980103 SMEGSALE
Sodio cloruro per addolcitore d'acqua
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5