Stampa…
Lavavetreria professionale, Easy Wash, Basic Line, 60 cm, serie GW0160
Fornitore: SMEG
GW0160-1
SMEGGW0160-1EA 4310 EUR
SMEGGW0160-1
Lavavetreria professionale, Easy Wash, Basic Line, 60 cm, serie GW0160
Lavavetreria
Lavavetreria multiuso professionale per lavaggi fino a 85 °C (disinfezione termica) e con detergente e neutralizzante liquido dosato mediante pompe peristaltiche. L'unità rappresenta la scelta perfetta per lavare e disinfettare tutti gli strumenti utilizzati in piccoli laboratori, università, scuole, cliniche specializzate, cliniche veterinarie e altro ancora.
  • 7 programmi standard memorizzati
  • Controllo elettronico a microprocessore
  • Display LCD con spie a LED per una facile comunicazione
  • Camera di lavaggio e porta interna in acciaio inossidabile AISI 30
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello GW0160-1
Environmentally Preferable
N. di livelli di lavaggio 2
Capacità 150 L (washing chamber)
Controller/programmi 7 standard programs
Display/funzionamento programma 7 standard programs stored, LCD display
Dispositivi di dosaggio Two liquid dispensers for powder reagents, mounted on the interior of the door
Controllo Microprocessor electronic control, electronic door lock system
Presa di corrente 230 V, (1 phase), 2,8 kW
Temperatura 85 °C
Raccordo acqua Cold and demineralised water inlets
L×P×A 600×605×850 mm
L×P×A camera 520×515×545 mm
Peso 67 kg