Stampa…
Scarpe antinfortunistiche ESD, con lacci, Reflexor®, 35700/35710
Fornitore: Abeba
35710/44 35710/41 35710/42 35710/43 35710/40 35710/45 35710/46
114-6459EA 171 EUR
114-6459 114-6456 114-6457 114-6458 114-6455 114-6460 114-6461
Scarpe antinfortunistiche ESD, con lacci, Reflexor®, 35700/35710
Scarpe e stivali
Scarpe ESD in pelle liscia, fodera in pelle e suola in PU resistente ai combustibili.
  • Suola antiscivolo in PU, ultra leggera
  • Due solette integrate Reflexor® sostituibili (una soletta terapeutica integrata e una soletta integrata comfort liscia)
  • Solette ortopediche disponibili
Colour: White or black
DIN EN 61340 (ESD), BGR 191, EN ISO 20347:2012; O1, SRC
Certificazioni: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, SRB