Stampa…
Filtri per cellule da 1000 µl per puntali per micropipette, Flowmi™
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
H136800040 H136800070
734-5950EA 278 EUR
734-5950 734-2709
Filtri per cellule da 1000 µl per puntali per micropipette, Flowmi™
Filtri cellulari per provette
I filtri per cellule Flowmi™ assicurano il filtraggio veloce ed efficiente di campioni di volume ridotto (fino a 1000 µl) e sono impareggiabili nel preservare il volume dei campioni.
  • Preserves volume when filtering small sample volumes
  • Removes cell aggregates and creates uniform single cell suspensions
  • Decreases the potential for clogging of FLOW or FACS instruments by effectively filtering cellular debris
  • Sterile: 40 or 70 µm porosity
Flowmi™ is recommended for use with samples having a maximum concentration of 2 million cells/ml (40 µm) or 4 millionMore Product Information