Stampa…
Vortex mixers, ZX4 and TX4
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
F202A0280 F202A0270 SA202A0280
444-2002EA 208 EUR
444-2002 444-2001 VELPSA202A0280
Vortex mixers, ZX4 and TX4
Agitatori Agitatori vortex
Il ZX4 e TX4 sono miscelatori a vortice digitali con velocità regolabile agitazione e due modalità di funzionamento, il sensore o continua, per l'eccellente ripetibilità. Il loro design ergonomico e innovativo con polveri epossidiche di base in lega di zinco dell'unità conferisce un'eccellente stabilità in panchina, 4 piedini antiscivolo impediscono "camminare" durante l'uso. La struttura in tecnopolimero garantisce un'ottima resistenza agli agenti chimici e una maggiore maneggevolezza.
  • Modalità sensore IR unico, un sistema a raggi infrarossi rileva la presenza della provetta e vortex avvia automaticamente la vibrazione. Questo riduce lo sforzo ripetitivo
  • Sensore IR o modalità di funzionamento continuo
  • L'utente può impostare il tempo di funzionamento e molto altro tramite il timer: 0 a 999 h 59 min a TX4
  • Il funzionamento a velocità variabile (a controllo elettronico)
  • Il TX4 ha un display LCD luminoso che mostra costantemente le informazioni più importanti e permette parametri, come il tempo e la velocità per essere facilmente impostato "
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certificazioni: classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 42
Informazioni per l'ordine: Fornito con testa di miscelazione tazza. Vari piattaforma per la miscelazione di palloni, provette o micropiastre sono disponibili come opzioni