Stampa…
Benchtop photometers, MD 200, Lovibond®
Fornitore: Lovibond
2860102 2882002 2892502 2860502 2862102 2889002 2889402 2861802 2860542 2862912 2861902
LOVI2860102EA 754 EUR
LOVI2860102 LOVI2882002 LOVI2892502 LOVI2860502 LOVI2862102 LOVI2889002 LOVI2889402 LOVI2861802 LOVI2860542 LOVI2862912 LOVI2861902
Benchtop photometers, MD 200, Lovibond®
Kit per analisi ambientali
Il fotometro da banco versatile e compatto MD 200 combina filtri di interferenza di alta qualità con LED stabili a lungo termine come sorgenti luminose in un'ottica ad alta precisione. Il risultato: risultati di misurazione precisi in ogni momento, indipendentemente da dove lo si utilizza.
  • Uso versatile
  • Manutenzione precisa e ridotta
  • Facile da usare
Il fotometro MD 200 può essere utilizzato in quasi tutti i settori dell'analisi dell'acqua. Le ottiche ad alta precisione, che oltre ai LED stabili a lungo termine come sorgenti luminose, offrono anche filtri di interferenza di alta qualità, garantiscono risultati di misurazione precisi e riproducibili. Inoltre, questi componenti rendono il fotometro a bassa manutenzione. I dispositivi convincono per la loro facilità d'uso, il design ergonomico e le dimensioni compatte, che rendono la manipolazione dei dispositivi facile e sicura. Utilizzare compresse di reagenti Lovibond® stabili a lungo termine (durata minima garantita da 5 a 10 anni) o reagenti liquidi Lovibond®.
Informazioni per l'ordine: Strumento fornito con custodia per il trasporto, 4 batterie AA, 3 fiale di vetro rotonde con coperchi, i relativi reagenti e manuale di istruzioni.