Stampa…
Lavavetreria da laboratorio ad alta capacità, Professional Line, 90 cm, serie GW4090
Fornitore: SMEG
GW4090C GW4090 GW4090BXCA GW4090CA GW4090PA GW4090A
141-0695EA 13040 EUR
141-0695 141-0954 SMEGGW4090BXCA SMEGGW4090CA SMEGGW4090PA SMEGGW4090A
Lavavetreria da laboratorio ad alta capacità, Professional Line, 90 cm, serie GW4090
Lavavetreria
La gamma di macchine professionali per lavaggio e sanificazione Smeg è realizzata sulla base di progetti specifici con materiale professionale e componenti speciali per ottenere i migliori risultati da un punto di vista tecnologico. Le camere di lavaggio sono in acciaio inossidabile di qualità AISI 316 L resistente agli acidi forti utilizzati nel settore farmaceutico e alimentare. I modelli GW4090 sono progettati per il trattamento di vari tipi di sostanze su 1 o 2 livelli. Opzioni di lavaggio, sanificazione e asciugatura.
  • Lavaggio a temperature fino a 95 °C per la sanificazione antibatterica termica
  • Fino a 4 pompe di dosaggio integrate nella macchina
  • Controllo elettronico a microprocessore programmabile
  • Programmazione elettronica: 20 programmi preimpostati + 10 programmi configurabili
  • Porta seriale RS232 per il collegamento a una stampante esterna o a un PC
  • Pannelli esterni in acciaio inossidabile AISI 304, camera di lavaggio e sportello interno in acciaio inossidabile AISI 316L
  • 4 livelli di lavaggio
  • Blocco di sicurezza e apertura automatica dello sportello per l'eliminazione del vapore al termine del ciclo
  • Avvio ritardato e protezione tramite password
  • Area di lavaggio di 0,52 m²
  • Asciugatura ad aria calda forzata con efficienza di filtrazione aria del 98%
  • Display grafico con testo in diverse lingue
Il modello GW4090 offre una ventola da 2000 W per l'asciugatura ad aria forzata, filtrata con filtro HEPA, e la possibilità di immagazzinare internamente i detergenti liquidi e gli agenti neutralizzanti. Completamente aggiornato per il GW4090, il sistema di asciugatura ad aria forzata assicura un'asciugatura rapida e ad alte prestazioni. Composto da un generatore di aria calda a basso consumo energetico e una potente ventola, il sistema può essere controllato direttamente dal programmatore. Ciò assicura la personalizzazione dei tempi di esercizio e dei parametri della temperatura. Infine, i microprocessori assicurano una gestione intelligente del circuito di asciugatura ottimizzando automaticamente la velocità della ventola in base alla temperatura misurata nella camera.
Informazioni per l'ordine: senza cestelli, da ordinare separatamente.