Stampa…
Colonne SPE, a base di polimeri, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Fornitore: Avantor
7519-05EA 191 EUR
7519-05 7519-22 7523-05 7519-02 7609-02 7519-00 7519-01 7519-22T 7519-25 7523-02 7523-22
Colonne SPE, a base di polimeri, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Colonne cromatografiche
L'estrazione in fase solida, come tecnica di preparazione del campione, richiede spesso fasi stazionarie stabili nell'intero intervallo di pH. Il copolimero stirene-divinilbenzene (SDB) può migliorare la qualità della preparazione del campione.
Le eccellenti proprietà strutturali, meccaniche e chimiche, la purezza del confezionamento e la capacità di carico, così come la stabilità del sorbente SDB, offrono una migliore pulizia e preconcentrazione del campione. Questo sorbente polimerico SDB è un sorbente SDB altamente efficiente e selettivo con prestazioni ad alta produttività. Permette un recupero elevato e la riproducibilità dei risultati, anche nella SPE di composti di diverse polarità.