Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Fornitore: Avantor
7466-07EA 240.31 EUR
7466-07 7466-08 7466-06 7466-04 7466-01 7466-03 7466-10
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP o vetro preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm. Le colonne BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus® sono utilizzate quando BAKERBOND spe™ C18 produce bassi recuperi di composti molto polari (cioè solubili in acqua).
  • A base di silice
  • Estrazione di composti da volumi di soluzione campione che vanno da poche centinaia di µl fino a 1 L
  • Lavorazione sotto vuoto, pressione positiva o centrifugazione
  • Rendimento fino a 10 volte superiore per il recupero di composti polari rispetto a BAKERBOND spe™ C18
Applicazioni generali: farmaci generici (polari, basici e acidi) in campioni di siero, urina e acqua, monitoraggio di farmaci terapeutici, per esempio antidepressivi e antipsicotici, pesticidi acidi e polari in campioni d’acqua.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità fase inversa.