Stampa…
Biomedical chest freezers, PHCbi
Fornitore: PHC Corporation
MDF-137 MDF-237
471-0617EA 0 EUR
471-0617 471-0619
Biomedical chest freezers, PHCbi
Congelatori Congelatori per usi generici/di laboratorio
Congelatori Biomedical per garantire le prestazioni e l'affidabilità massime richieste in applicazioni di conservazione e ricerca. In campo medico, consentono di conservare in modo affidabile vaccini e sacche di sangue ma anche campioni per le diagnosi. In campo industriale, sono ideali per test di invecchiamento e della temperatura su componenti elettronici, dispositivi di precisione e resine composte.
  • Allarmi visivi e acustici regolabili per alte o basse temperature e per interruzione di alimentazione
  • Controllo a microprocessore con display digitale della temperatura
  • Backup della memoria non volatile per le impostazioni
  • Sportello con chiusura a lucchetto
  • Autodiagnostica
Quattro ruote e due piedini regolabili.
Intervallo di temperatura: da –20 a –35 °C (modello MDF-U443: fino a –40 °C)