Stampa…
Scoops
Fornitore: LAMAPLAST
64 65 63 62
LAMA64EA 7.8 EUR
LAMA64 LAMA65 LAMA63 LAMA62
Scoops
Palette
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904