Stampa…
Membrane per blotting, Amersham™ Hybond™ LFP 0,2 PVDF
Fornitore: Cytiva
10600022 10600102 10600060 10600123
10600022.EA 652 EUR
10600022. 10600102. 10600060. 10600123.
Membrane per blotting, Amersham™ Hybond™ LFP 0,2 PVDF
Membrane di trasferimento
Amersham™ Hybond™ LFP 0.2 PVDF è una membrana idrofobica a bassa fluorescenza con diametro pori di 0,2 μm per il trasferimento delle proteine. Amersham™ Hybond™ LFP è ottimizzata per rilevamento a fluorescenza in applicazioni di immunofissazione.
  • Bassissima fluorescenza di fondo a garanzia di un'elevata sensibilità
  • Autofluorescenza ridotta su un'ampia gamma di lunghezze d'onda di eccitazione/emissione
  • Disponibili nei formati pretagliati più diffusi
  • Capacità legante delle proteine >200 μg/cm²
  • Compatibile con una serie di reagenti bloccanti, tamponi di trasferimento e coloranti per blotting con proteine totali
Per la massima comodità, sono disponibili anche sandwich per immunofissazione (10 sandwich/confezione). Ognuno è costituito da membrane pretagliate Amersham™ Hybond™ LFP 0,2 PVDF preassemblate con carte da filtro 2×3 mm Chr.