Stampa…
Membrane per blotting, Amersham™ Hybond™ 0,2 PVDF
Fornitore: Cytiva
10600058 10600021 10600057 10600101 10600122
10600058.EA 323 EUR
10600058. 10600021. 10600057. 10600101. 10600122.
Membrane per blotting, Amersham™ Hybond™ 0,2 PVDF
Membrane di trasferimento
Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF è una membrana idrofobica con diametro pori di 0,2 μm con elevata resistenza fisica. Offre quindi vantaggi significativi in termini di maneggevolezza rispetto alla nitrocellulosa senza supporto ed è particolarmente adatta per stripping e reprobing. Le dimensioni ridotte dei pori della membrana riducono al minimo il "blow-through" e aumentano la capacità legante per proteine con un'ampia gamma di pesi molecolari. Ideale per l'uso con metodi di rilevamento colorimetrico e chemiluminescente standard di proteine con
  • Elevata ritenzione delle proteine, anche