Stampa…
Membrane per blotting, in nitrocellulosa, Amersham™ Protran® Premium
Fornitore: Cytiva
10600034 10600047 10600048 10600003 10600004 10600008 10600009 10600013 10600014 10600096 10600117 10600118 10600065 10600079 10600080
10600034.EA 423 EUR
10600034. 10600047. 10600048. 10600003. 10600004. 10600008. 10600009. 10600013. 10600014. 10600096. 10600117. 10600118. 10600065. 10600079. 10600080.
Membrane per blotting, in nitrocellulosa, Amersham™ Protran® Premium
Membrane di trasferimento
Le membrane per blotting in nitrocellulosa Amersham™ Protran® Premium offrono eccellente sensibilità e risoluzione e background ridotto nel rilevamento a fluorescenza in applicazioni di immunofissazione.
  • Available in popular pre-cut sizes
  • High binding capacity
  • Protran® Premium 0,2 NC offers low auto-fluorescence across a wide range of excitation/emission wavelengths, making the membrane suitable for fluorescence-based immunodetection and multiplexing
  • Protran® Premium 0,45 NC is an unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane suitable for proteins of a wide range of molecular weights
Amersham Protran Premium offers excellent sensitivity, resolution, and low background, especially when used with the fluorescence Amersham ECL Plex Western Blotting Detection System.
Available with a choice of pore size: Protran® Premium 0,2 NC (with pore size 0,2 µm, binding capacity 173 to 203 µg IgG/cm²), or Protran® Premium 0,45 NC (with pore size 0,45 µm, binding capacity 162 to 180 µg IgG/cm²).
Per la massima comodità, sono disponibili anche sandwich per immunofissazione (10 sandwich/confezione). Ognuno è costituito da membrane pretagliate Amersham™ Protran® Premium NC preassemblate con carte da filtro 2×3 mm Chr.